Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sudan Black B, biologisk farve med høj renhed
Artikelnummer. 10616212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10616212 25 g Glasflaske 25g
10475125 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616212 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 190160250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    564.93 DKK
    508.65 DKK / 25g
    Spare 56.28 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 4197-25-5 | C29H24N6 | 456,553 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4197-25-5
Molekylær formel C29H24N6
Molekylvægt (g/mol) 456.553
MDL nummer MFCD00006919
InChI nøgle YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 26150, Fat Black HB, Solvent Black 3
PubChem CID 61336
IUPAC navn (2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazen
SMIL CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sudan Black B, high purity biological stain
Smeltepunkt 120,0 °C til 124,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Følger
Farve Sort til Brun
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Mængde 25 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Formel vægt 456.54
Grad Høj renhed