Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sudan Sort B
Beskrivelse
Histokemisk farvning for kromosomer Sudan Sort B bruges som en biologisk farve for lipider. Det er et grundlæggende sort farvestof, der anvendes til farvning af triglycerider og lipider fra nogle lipoproteiner. Yderligere bruges det til fingeraftryksforbedring såvel som til at detektere fedtstoffer. Ud over dette bruges det i studiet af hæmatologiske lidelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Histokemisk farvning til kromosomerSudan Black B bruges som en biologisk farvning for lipider. Det er et grundlæggende sort farvestof, der anvendes til farvning af triglycerider og lipider fra nogle lipoproteiner. Yderligere bruges det til fingeraftryksforbedring såvel som til at detektere fedtstoffer. Ud over dette bruges det i studiet af hæmatologiske lidelser.
Opløselighed
Opløselig i olier, fedtstoffer, varm petrolatum, paraffin, phenol, ethanol, acetone, benzen, toluen og kulbrinte. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sudan Black B |
| Smeltepunkt | 118 °C til 126 °C |
| Beilstein | 723248 |
| Merck Index | 14,8885 |
| Farve | Sort til Brun |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i olier, fedtstoffer, varm petrolatum, paraffin, phenol, ethanol, acetone, benzen, toluen og kulbrinte. Uopløselig i vand. |
| Mængde | 10 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vægt | 456.55 |