Få mere at vide
Sudan 3 D6 (nafthyl D6), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321592
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30321592 10 mg 10mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30321592 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16986107
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sudan III-D6
CAS 1014689-17-8
Molekylær formel C22 2H6 H10 N4 O
Mængde 10 mg
Synonym 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol, 1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-
InChI formel InChI=1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/i4D,5D,6D,9D,10D,15D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
IUPAC navn 3,4,5,6,7,8-hexadeuterio-1-[(E)-[4-[(E)-phenyldiazenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 358.43
Formel vægt 358,1701 g/mol