Få mere at vide
Buerkle™ Sugerør transportkasse
Artikelnummer. 11802293 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Til lige sugerør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11802293 Til lige sugerør Hver
1 options
Artikelnummer. 11802293 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53051029
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Sugerørskuffert til praktisk transport af nye sugerør og sikker opbevaring af brugte. Velegnet til 100 sugerør, 220 cm lange.
Sugerørskuffert til praktisk transport af ubrugte sugerør og til sikker opbevaring af brugte. Velegnet til 100 sugerør, 220 cm lange. Tilbehørsdel til ProfiSampler sampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Transportkasse
Til brug med (udstyr) Til lige sugerør
Vægt (metrisk) 0.8 kg