Få mere at vide
Buerkle™ Sugehoveder til Mini ViscoSampler™
Artikelnummer. 10772521 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Størrelse:
2 mm bor
4 mm bor
6 mm bor
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
10772521 2 mm bor Hver
10544041 4 mm bor Hver
10329920 6 mm bor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772521 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53411002
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Buerkle™ V4A rustfrit stål sugehoved er et udskifteligt sugehoved til brug med Buerkle™ Mini ViscoSampler .
  • Udskiftelige sugehoveder til Mini ViscoSampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sugehoved
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt 2 mm sugebor
Størrelse 2 mm bor
Til brug med (udstyr) Mini ViscoSampler