Få mere at vide
Buerkle™ Sugehoveder til Mini ViscoSampler™
Shop alle Bürkle produkter
Størrelse:
2 mm bor
4 mm bor
6 mm bor
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udskiftelige sugehoveder til Mini ViscoSampler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sugehoved |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | 4 mm sugebor |
| Størrelse | 4 mm bor |
| Til brug med (udstyr) | Mini ViscoSampler |