Få mere at vide
saccharose, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548244 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15548244
Brand: Avantor J.T.Baker 409704
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højrenhedsreagenser testet til brug i bioteknologiske applikationer, såsom elektroforese og væskekromatografi
    Til tæthedsgradientcentrifugering og molekylærbiologiapplikationer
Chemical Identifiers
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sucrose
Emballage Poly flaske
Mængde 1 kg
Specifik vægtfylde 1L = 1.59kg
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Formel vægt 342.3
Grad Ultrapure Bioreagens