Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, ultraren, 99%
Artikelnummer. 15496289
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496289 100 g 100g
15406299 500 g 500g
15416299 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496289 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64270.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00 DKK
    252.65 DKK / 100g
    Spare 53.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Saccharose bruges til at fremstille tæthedsgradienter til celle/organel-separation. Derudover kan saccharose bruges som et supplement i plante-, insekt- og bakteriekulturmedier. Det kan også bruges i forskellige enzymatiske assays. Saccharose bruges i molekylærbiologi til fremstilling af tæthedsgradienter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Saccharose bruges til at fremstille tæthedsgradienter til celle/organel-adskillelse. Derudover kan saccharose bruges som et supplement i plante-, insekt- og bakteriekulturmedier. Det kan også bruges i forskellige enzymatiske assays. Saccharose bruges i molekylærbiologi til fremstilling af tæthedsgradienter.
Opløselighed Opløseligt i vand (1970g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucrose
Smeltepunkt 185 °C til 187 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.58
Renhedsgrad noter Ultrapure
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 90825
Merck Index 14,8881
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1970g/L).
Formel vægt 342.3
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk