Få mere at vide
Saccharose, Ultra Pure, RNase fri, 1 kg, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11431732 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431732 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11431732 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04821713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 DKK
    1018.67 DKK / 1kg
    Spare 51.33 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Ultra-rent, RNase-frit sukrosepulver, egnet til brug i densitetgradienter.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucrose, Ultra Pure, RNase Free
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
MDL nummer MFCD00006626
Mængde 1 kg
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 342.30
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Grad Ultrapure
Fysisk form Krystallinsk pulver