Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals saccharosestearat
Beskrivelse
Saccharosestearat bruges som emulgator i mange skønhedsapplikationer og kosmetik såsom makeupprodukter, renseformler. Emulgatorer hjælper med at blande vand og fedtstoffer, en almindelig ingrediens i mange fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Saccharosestearat bruges som emulgator i mange skønhedsapplikationer og kosmetik såsom makeupprodukter, renseformler. Emulgatorer hjælper med at blande vand og fedtstoffer, en almindelig ingrediens i mange fødevarer.
Opløselighed Opløselig i vand og ethanol ved
75 C.°
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucrose stearate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og ethanol ved 75 °C. |
| Formel vægt | 608.75 |
| Fysisk form | Pulver |