Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals saccharosestearat
Artikelnummer. 15428369
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428369 5 g 5g
15438369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428369 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66845.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25168-73-4 | C30H56O12 | 608,766 g/mol
Saccharosestearat bruges som emulgator i mange skønhedsapplikationer og kosmetik såsom makeupprodukter, renseformler. Emulgatorer hjælper med at blande vand og fedtstoffer, en almindelig ingrediens i mange fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Saccharosestearat bruges som emulgator i mange skønhedsapplikationer og kosmetik såsom makeupprodukter, renseformler. Emulgatorer hjælper med at blande vand og fedtstoffer, en almindelig ingrediens i mange fødevarer.
Opløselighed Opløselig i vand og ethanol ved
75 C.°
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25168-73-4
Molekylær formel C30H56O12
Molekylvægt (g/mol) 608.766
MDL nummer MFCD00152822
InChI nøgle SZYSLWCAWVWFLT-UTGHZIEOSA-N
Synonym sucrose stearate, sucrose, 1-stearate, unii-58rp7ju52k, sucrose stearate ester, alpha-d-glucopyranoside, 1-o-1-oxooctadecyl-beta-d-fructofuranosyl, 1-o-stearoyl-beta-d-fructofuranosyl alpha-d-glucopyranoside, unii-274kw0o50m component, unii-d0951ov2o1 component, unii-l98x941w2b component, 2s,3s,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-2-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxolan-2-yl methyl octadecanoate
PubChem CID 9898327
IUPAC navn [(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxolan-2-yl]methyloctadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1(C(C(C(O1)CO)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucrose stearate
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol at 75°C.
Formel vægt 608.75
Fysisk form Pulver