Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals saccharosepalmitat, 90%
Artikelnummer. 15458059
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458059 50 g 50g
15468059 250 g 250g
15478059 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458059 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66627.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26446-38-8 | C28H52O12
Saccharosepalmitat bruges som fødevareemulgator. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Saccharosepalmitat bruges som fødevareemulgator. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt
i DMSO, DMF, ethanol og
vand
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26446-38-8
Molekylær formel C28H52O12
MDL nummer MFCD00047545
Synonym beta-D-Fructofuranosyl-alpha-D-glucopyranoside monohexadecanoate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucrose palmitate
Farve Hvid
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO, DMF, ethanol and water
Formel vægt 508.72
Procent renhed 90%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sucrose palmitate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sucrose palmitate