Få mere at vide
Sucrose Octasulfate Octatriethylamine Salt (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucrose Octasulfate Octatriethylamine Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O35S8.C6H15N/c13-48(14,15)37-1-4-6(43-51(22,23)24)8(45-53(28,29)30)9(46-54(31,32)33)11(40-4)42-12(3-39-50(19,20)21)10(47-55(34,35)36)7(44-52(25,26)27)5(41-12)2-38-49(16,17)18;1-4-7(5-2)6-3/h4-11H,1-3H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36);4-6H2,1-3H3/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 1082.8912 |
| Procent renhed | >95% |