Få mere at vide
Sucrose octaacetate, 98%
Artikelnummer. 11996901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glass Bottle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11996901 5 kg Plast tromle 5kg
10742792 5 g Glass Bottle 5g
10752792 250 g Plastflaske 250g
10677571 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11996901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419790051
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126-14-7 | C28H38O19 | 678.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-14-7
Molekylær formel C28H38O19
Molekylvægt (g/mol) 678.59
InChI nøgle ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
Synonym sucrose octaacetate, octaacetylsucrose, octa-o-acetylsucrose, d-+-sucrose octaacetate, fema no. 3038, sucrose octaacetate nf, d-+-saccharose octaacetate, 2,3,4,6,1',3',4',6'-octa-o-acetylsucrose, alpha-d-glucopyranoside, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-fructofuranosyl, tetraacetate
PubChem CID 31340
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-2,5-bis(acetyloxymethyl)oxolan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucrose octaacetate
Smeltepunkt >78.0°C
Farve Creme-hvid til hvid
Tæthed 1.2800g/mL
Kogepunkt 250.0°C (1.0 mmHg)
Antændelsesrest 0.1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plast tromle
Mængde 5 kg
Merck Index 15,9013
Specifik vægtfylde 1.28
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,acetone,benzene,90g/l in ethanol
Formel vægt 678.59
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver