Få mere at vide
saccharose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491771 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11491771 500 g
1 options
Artikelnummer. 11491771 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02190271.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Bruges til en række forskellige formål. Sukrose er et simpelt kulhydrat isoleret fra rørsukker; det er ikke syntetisk. Sukkrase MP Biomedicals er et disakkarid bestående af glukose og fruktose, som kan bruges til at fremstille tæthedsgradienter, dyrkningsmedier og
Sukrose kan bruges til at forberede densitetsgradienter til celle/organel-adskillelse. Opløsningens brydningsindeks vil være direkte relateret til densiteten. Derudover kan sukrose bruges som supplement i plante-, insekt- og bakteriekulturmedier. Det kan også anvendes i forskellige enzymatiske assays.
Tekniske data
CAS 57-50-1
Absorbans A50%/260 ≤0,15; A50%/280 ≤0,15 (Lit.)
Smeltepunkt 177 °C til 187 °C
Tæthed 1,587 ved 25 °C (vand=1) (bogstaveligt)
Molekylær formel C12H22O11
MDL nummer MFCD00006626
Mængde 500 g
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1g/0,5 ml ved 25 °C; 1 g/0,2 ml kogende vand), ethanol (1 g/170 ml) eller methanol (1 g/100 ml); moderat opløselig i glycerol eller pyridin.
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Optisk rotation 66.0° ±5 (H2O, NH4OH)
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 342.30
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Formel vægt 342.30
Procent renhed ≥95 %
Grad Ikke tilgængelig
Fysisk form Krystallinsk pulver