Få mere at vide
saccharose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11441732 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441732 5 kg 5kg
1 options
Artikelnummer. 11441732 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04821721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00 DKK
    2640.71 DKK / 5kg
    Spare 134.29 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Saccharose Ultra Pure,≥ 99%, hvide krystaller
  • Det bruges som en kilde til kulstof i medier og dyrefoder.
  • 8,5 % (vægt/volumen) saccharose blev anvendt i dielektroforetisk feltstrømsfraktionering (dFFF), der muliggør hurtig og bekvem analyse af bulkcellesuspensioner.
  • Saccharose er et ikke-reducerende disaccharid sammensat af glucose og fructose forbundet via deres anomere carboner.
  • Det fås kommercielt fra sukkerrør, sukkerroer og andre planter og bruges i vid udstrækning som fødevare og sødemiddel.
  • Blandingen af glucose og fructose er kendt som invertsukker.
Tekniske data
CAS 57-50-1
Smeltepunkt 177 °C til 187 °C
Farve Hvid
Tæthed 1,587 ved 25 °C (vand = 1)
Renhedsgrad noter ≥99%
Molekylær formel C12H22O11
MDL nummer MFCD00006626
Mængde 5 kg
Beilstein 90825
Synonym Beet sugar, Cane sugar, b-D-Fructofuranosyl-a-D-glucopyranoside, D-(+)-Saccharose
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1g/0,5 ml ved 25 °C; 1g/0,2 ml kogende vand), ethanol (1g/170 ml) eller methanol (1g/100 ml); moderat opløseligt inglycerol eller pyridin.
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Optisk rotation 66.0° ±5 (H2O, NH4OH)
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 342.30
Grad Ultra Pure
Fysisk form Krystaller