Få mere at vide
Sucrose Monolaurat, TRC
Artikelnummer. 30420956
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30420956 1 g
1 options
Artikelnummer. 30420956 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0808981G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucrose Monolaurate
CAS 25339-99-5
Molekylær formel C24H44O12
Mængde 1 g
Synonym Cane Sugar Monolaurate, D 1216, DK Ester L 160, DK Ester S-L 18A, LWA 1570, Nitto Ester LW 1540, Nitto LW 1540, Ryoto LWA 1570, Ryoto Sugar Ester LWA 1540, Ryoto Sugar Ester LWA 1570, Ryoto Sugar Ester MO-C 12, Ryoto Sugar Ester SM 1200, SM 1200, Saccharose Laurate, Sucrose Lauric Acid Ester, Sucrose Lauric Acid Monoester, Sucrose Lauryl Ester, Sucrose Monododecanoate, Sucrose Monolaurate, Sucrose Monolauryl Ester, Surfhope SE Cosme C 1216, Surfhope SE Pharma D 1216, Dodecanoyl D-Sucrose
InChI formel InChI=1S/C24H44O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-17(27)33-13-16-18(28)20(30)21(31)23(34-16)36-24(14-26)22(32)19(29)15(12-25)35-24/h15-16,18-23,25-26,28-32H,2-14H2,1H3/t15-,16-,18-,19-,20+,21-,22+,23-,24+/m1/s1
SMIL O[C@H]1[C@H](O)[C@@](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(CCCCCCCCCCC)=O)O2)(CO)O[C@@H]1CO
IUPAC navn ((2R,3S,4S,5R,6R)-6-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyldodecanoat
Molekylvægt (g/mol) 524.6
Formel vægt 524.28