Få mere at vide
Sucrose Monocaprate (~90%), TRC
Artikelnummer. 30421004
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30421004 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30421004 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS080893250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucrose Monocaprate
CAS 31835-06-0
Molekylær formel C22H40O12
Mængde 250 mg
Synonym Capric Acid Sucrose Monoester, Ryoto Sugar Ester MO-C 10, Ryoto Sugar Ester SM 1000, Saccharose Monocaprate, Sucrose Monocaprate, Sucrose Decanoate
InChI formel InChI=1S/C22H40O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15(25)31-11-14-16(26)18(28)19(29)21(32-14)34-22(12-24)20(30)17(27)13(10-23)33-22/h13-14,16-21,23-24,26-30H,2-12H2,1H3/t13-,14-,16-,17-,18+,19-,20+,21-,22+/m1/s1
SMIL O[C@H]1[C@H](O)[C@@](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(CCCCCCCCC)=O)O2)(CO)O[C@@H]1CO
IUPAC navn [(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl decanoate
Molekylvægt (g/mol) 496.55
Formel vægt 496.252