Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, Molekylær Biologisk Grad
Artikelnummer. 15456759
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456759 1 kg 1kg
15446759 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456759 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65148.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    694.22 DKK
    560.65 DKK / 1kg
    Spare 133.57 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
For proteinrensning ved hjælp af sukrosetæthedsgradienter | CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Saccharose bruges til at fremstille tæthedsgradienter til celle/organel-separation. Derudover kan saccharose bruges som et supplement i plante-, insekt- og bakteriekulturmedier. Det kan også bruges i forskellige enzymatiske assays. Saccharose bruges i molekylærbiologi til fremstilling af tæthedsgradienter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Saccharose bruges til at fremstille tæthedsgradienter til celle/organel-adskillelse. Derudover kan saccharose bruges som et supplement i plante-, insekt- og bakteriekulturmedier. Det kan også bruges i forskellige enzymatiske assays. Saccharose bruges i molekylærbiologi til fremstilling af tæthedsgradienter.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucrose
Smeltepunkt 185 °C til 187 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.58
Lugt Lugtfri
Mængde 1 kg
Beilstein 90825
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 342.3
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Krystallinsk fast stof