Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, Molekylær Biologisk Grad
Beskrivelse
Saccharose bruges til at fremstille tæthedsgradienter til celle/organel-separation. Derudover kan saccharose bruges som et supplement i plante-, insekt- og bakteriekulturmedier. Det kan også bruges i forskellige enzymatiske assays. Saccharose bruges i molekylærbiologi til fremstilling af tæthedsgradienter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Saccharose bruges til at fremstille tæthedsgradienter til celle/organel-adskillelse. Derudover kan saccharose bruges som et supplement i plante-, insekt- og bakteriekulturmedier. Det kan også bruges i forskellige enzymatiske assays. Saccharose bruges i molekylærbiologi til fremstilling af tæthedsgradienter.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucrose |
| Smeltepunkt | 185 °C til 187 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.58 |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 90825 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Formel vægt | 342.3 |
| Grad | Molekylær biologi |
| Vis mere |