Få mere at vide
Sucrose, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16665923 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 16665923
Brand: Honeywell Fluka 84100H1KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For microbiology, ACS reagent, ≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
PubChem CID 5988
Tekniske data
Tab ved tørring Max. 0.03 %
Emballage Plastic Bottle
Mængde 1 kg
Procent renhed 99.0 to 100.0%
Grad Reagent Pharmacopeia Organics
Fysisk form Solid