missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sucrose Heptasulfate Potassium Salt (>95% purity), TRC

Artikelnummer. 30421112
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421112 5 mg
30426169 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421112 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6982555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sucrose Heptasulfate','Potassium Salt','Technical Grade
CAS 386229-69-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H15 O32 S7 . 7 K
Mængde 5 mg
Synonym Sucrose Heptasulfate','Potassium Salt
InChI formel InChI=1S/C12H22O32S7.7K/c13-1-4-6(40-47(20,21)22)8(42-49(26,27)28)9(43-50(29,30)31)11(37-4)39-12(3-36-46(17,18)19)10(44-51(32,33)34)7(41-48(23,24)25)5(38-12)2-35-45(14,15)16;;;;;;;/h4-11,13H,1-3H2,(H,14,15,16)(H,17,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;;;;;;/q;7*+1/p-7/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+;;;;;;;/m1......./s1
SMIL [K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(COS(=O)(=O)[O-])O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]2OS(=O)(=O)[O-])[C@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]1OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn heptapotassium;[(2R,3R,4S,5R,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-disulfonatooxy-2,5-bis(sulfonatooxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-disulfonatooxyoxan-4-yl] sulfate
Molekylvægt (g/mol) 1169.37
Formel vægt 1167.5051
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.