Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucrose |
| Farve | Hvid |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| CAS | 57-50-1 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Molekylær formel | C12H22O11 |
| MDL nummer | MFCD00006626 |
| Tæthed | 1,587 ved 25 °C (vand = 1) |
| Synonym | sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand |
| Mængde | 500 g |
| Vis mere |