Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Saccharosediacetathexaisobutyrat
Artikelnummer. 15447459
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447459 250 g 250g
15457459 500 g 500g
15467459 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447459 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66195.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27216-37-1 | C40H62O19
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27216-37-1
Molekylær formel C40H62O19
MDL nummer MFCD00041859
Synonym SAIB
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucrose diacetate hexaisobutyrate
Smeltepunkt -7°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.146
Kogepunkt 288°C
Brydningsindeks 1.457
Mængde 250 g
Optisk rotation +49° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 846.91
Fysisk form Væske