Beskrivelse
- Det er et simpelt kulhydrat.
- Den bruges i tæthedsgradienter, Dielectrophoretic Field-Flow Fraktioneringsbuffer.
- Det er en hovedkomponent i medier og dyrs kost.
- Saccharose er et simpelt kulhydrat, et disaccharid bestående af glucose og fruktose.
- Det hydrolyseres til glucose og fructose af fortyndede syrer og af invertase, et gærenzym
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucrose |
| Mængde | 25 lb. |
| Synonym | sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol |
| Formel vægt | 342.3 |
| Grad | Mad |
| Fysisk form | Krystallinsk |