Få mere at vide
saccharose, (krystallinsk), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11415702 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Pakningsstørrelse:
25lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415702 1 lb. -
11425702 5 lb. -
11435702 25 lb. 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415702 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0290297801
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette er en lidt mindre ren saccharose end vores 190271. Det reducerer ikke Fehlings løsning og er velegnet til de fleste rutinemæssige applikationer
  • Det er et simpelt kulhydrat.
  • Den bruges i tæthedsgradienter, Dielectrophoretic Field-Flow Fraktioneringsbuffer.
  • Det er en hovedkomponent i medier og dyrs kost.
  • Saccharose er et simpelt kulhydrat, et disaccharid bestående af glucose og fruktose.
  • Det hydrolyseres til glucose og fructose af fortyndede syrer og af invertase, et gærenzym
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucrose
Mængde 1 lb.
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Formel vægt 342.3
Fysisk form Krystallinsk