Få mere at vide
Saccharose, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073581 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10346150
Brand: Fisher Chemical S/8600/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
C12H22O11, CAS nummer-57-50-1, amerfand, rørsukker, d-saccharose, rohrzucker, saccharose, saccharum, saccharose, sukker, bordsukker, hvidt sukker, 1 kg, CHEBI:17992, Hvid, 342,29 g/mol, CZMRUGDNZRECBN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Smeltepunkt 190°C
Farve Hvid
pH 6,5 til 7,5
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 500 g
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Formel vægt 342.29g/mol
Fysisk form Fast stof