Få mere at vide
Saccharose, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
C12H22O11, CAS nummer-57-50-1, amerfand, rørsukker, d-saccharose, rohrzucker, saccharose, saccharum, saccharose, sukker, bordsukker, hvidt sukker, 1 kg, CHEBI:17992, Hvid, 342,29 g/mol, CZMRUGDNZRECBN
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 190 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 6,5 til 7,5 |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Mængde | 3 kg |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol |
| Formel vægt | 342,29 g/mol |
| Fysisk form | Fast stof |