Få mere at vide
Sucrose Brix Standard Solution, 50%, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Koncentration:
60% Sucrose
Pakningsstørrelse:
15ml
Beskrivelse
Denne saccharose-standardopløsning indeholder råingredienser med høj renhed, kan bruges med ethvert mærke af refraktometer, er stabiliseret til at have en forlænget 12-ugers holdbarhed og er fremstillet i overensstemmelse med ICUMSA-retningslinjerne.
- Forberedt gravimetrisk på vægt/vægtbasis: både opløst stof (saccharose) og opløsningsmiddel (vand) vejes på en vægt kalibreret med OIML sporbare vægte
- Balance Kalibreringscertifikat udstedes iht ISO 17025 til kalibrering af ikke-automatiske vejemaskiner (INAB ref: 265C)
- Brix-værdien verificeres ved hjælp af et højtydende kalibreret, temperaturstyret refraktometer med høj renhed, ISO Guide 34-akkrediterede Brix-standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucrose |
| Oversigt | Meets ICUMSA guidelines, Accredited to ISO 17025, In accordance with ISO Guide 34 |
| Emballage | Dropper flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 60% Sucrose |
| Til brug med (udstyr) | Refractometer |
| Opløselighed | Soluble in water |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 15 mL |
| Formel vægt | 342.3g/mol |