Få mere at vide
Saccharose (Brix) Standard, 50 %, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13484036 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. 13484036
Brand: Reagecon BS50S