Få mere at vide
Saccharose (Brix) Standard, 40 %, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13474036 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13474036 15 mL 15ml
1 options
Artikelnummer. 13474036 Leverandør Reagecon Leverandørnr. BS40S