Få mere at vide
Saccharose (Brix) Standard, 20 %, Reagecon™
Artikelnummer. 13454026 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13454026 15 mL 15ml
1 options
Artikelnummer. 13454026 Leverandør Reagecon Leverandørnr. BS20S