Få mere at vide
Saccharose (Brix) Standard, 0 %, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13464016 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. 13464016
Brand: Reagecon BS00S