Få mere at vide
Saccharose ACS MP Biomedicals
Artikelnummer. 11417902 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417902 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11417902 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215258491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 DKK
    971.66 DKK / 1kg
    Spare 48.34 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Højrenhed ACS-kvalitet sukrose, velegnet til densitetsgradienter, enzymatiske analyser og cellekulturmedier.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucrose
CAS 57-50-1
Tæthed 1,587 ved 25 °C (vand = 1)
Molekylær formel C12H22O11
MDL nummer MFCD00006626
Mængde 1 kg
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 342.30
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Formel vægt 342.3
Grad ACS