Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, ACS
Artikelnummer. 11377968
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377968 1 kg 1kg
11367968 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377968 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 036508.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.30 DKK
    718.65 DKK / 1kg
    Spare 163.65 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Saccharose bruges i vid udstrækning i medicin til at bære en mere behagelig smag til ufordøjelige kemikalier. Det bruges i mange medicinske doseringsformer såsom tyggetabletter, sirupper, tabletter eller lim. Saccharose bruges hovedsageligt i fødevarer i dag. Fedtsyreesterne af saccharose viser nyttig anvendelse i transdermale terapeutiske systemer. Saccharosegradientcentrifugering spiller også en vigtig rolle i den selektive isolering af nocardia spp. fra jord.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucrose
Navn note Til analyse ACS
Smeltepunkt 185 °C til 187 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.58 g/mL
Lugt Lugtfri
Mængde 1 kg
Beilstein 90825
Merck Index 14,8881
Opløselighedsinformation Opløselig i vand; Let opløselig i alkohol, methanol; Uopløselig i diethylether.
Formel vægt 342.3
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk