Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, ACS
Description
Saccharose bruges i vid udstrækning i medicin til at bære en mere behagelig smag til ufordøjelige kemikalier. Det bruges i mange medicinske doseringsformer såsom tyggetabletter, sirupper, tabletter eller lim. Saccharose bruges hovedsageligt i fødevarer i dag. Fedtsyreesterne af saccharose viser nyttig anvendelse i transdermale terapeutiske systemer. Saccharosegradientcentrifugering spiller også en vigtig rolle i den selektive isolering af nocardia spp. fra jord.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sucrose |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Smeltepunkt | 185 °C til 187 °C |
| Tæthed | 1.58 g/mL |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 90825 |
| Merck Index | 14,8881 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand; Let opløselig i alkohol, methanol; Uopløselig i diethylether. |
| Formel vægt | 342.3 |
| Grad | ACS |
| Show More |