Få mere at vide
Sukrose, 99% maks., molekylærbiologisk reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucrose |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1,587 g/cm3 ved 25 °C |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 5 kg |
| Formel vægt | 342.3 |
| Procent renhed | >99% |
| Grad | Molekylærbiologisk reagens |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |