Få mere at vide
Sucrose, 99% max., Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456491 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11456491 500 g
11466491 1 kg
11476491 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456491 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219401890
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucrose
Farve Hvid
Tæthed 1.587g/cm3 at 25°C
Analyseprocentområde >99%
Mængde 500 g
Formel vægt 342.3
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Krystallinsk pulver