Få mere at vide
Sukrose, ≥99%, cellekulturreagens, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432041 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Artikelnummer. Mængde
11432041 5 kg
1 options
Artikelnummer. 11432041 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219474705
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Mængde 5 kg
Grad Celledyrkning
Fysisk form Krystallinsk pulver