Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucrose |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1,587 g/cm3 ved 25 °C |
| Analyseprocentområde | 99.7% |
| Mængde | 500 g |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol |
| Formel vægt | 342.3 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | Celledyrkning |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |