Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals saccharose, 99%
Beskrivelse
Anvendes til proteinoprensning i undersøgelser af saccharosedensitetsgradienter. Saccharose anvendes i vid udstrækning i medicin til at bære en mere behagelig smag til ufordøjelige kemikalier. Det bruges i mange medicinske doseringsformer såsom tyggetabletter, sirupper, tabletter eller lim. Saccharose bruges hovedsageligt i fødevarer i dag. Fedtsyreesterne af saccharose viser nyttig anvendelse i transdermale terapeutiske systemer. Saccharosegradientcentrifugering spiller også en vigtig rolle i den selektive isolering af nocardia spp. fra jord.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol, methanol. Uopløseligt i diethylether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucrose |
| Smeltepunkt | 186 °C til 190 °C |
| Tæthed | 1.58 |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 2500 g |
| Beilstein | 90825 |
| Merck Index | 14,8881 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløseligt i alkohol, methanol. Uopløselig i diethylether. |
| Optisk rotation | +66,5° (c=10 i vand) |
| Formel vægt | 342.3 |
| Vis mere |