Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals saccharose, 99%
Artikelnummer. 11407427
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11407427 10,000 g 10000g
11487417 500 g 500g
11497417 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407427 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A15583.0C
 Begrænset vare
På lager
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Anvendes til proteinoprensning i undersøgelser af saccharosedensitetsgradienter. Saccharose anvendes i vid udstrækning i medicin til at bære en mere behagelig smag til ufordøjelige kemikalier. Det bruges i mange medicinske doseringsformer såsom tyggetabletter, sirupper, tabletter eller lim. Saccharose bruges hovedsageligt i fødevarer i dag. Fedtsyreesterne af saccharose viser nyttig anvendelse i transdermale terapeutiske systemer. Saccharosegradientcentrifugering spiller også en vigtig rolle i den selektive isolering af nocardia spp. fra jord.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol, methanol. Uopløseligt i diethylether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucrose
Smeltepunkt 186 °C til 190 °C
Tæthed 1.58
Lugt Lugtfri
Mængde 10,000 g
Beilstein 90825
Merck Index 14,8881
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløseligt i alkohol, methanol. Uopløselig i diethylether.
Optisk rotation +66,5° (c=10 i vand)
Formel vægt 342.3
Procent renhed 99%