Få mere at vide
Sucrose 6’-Acetate, Technical grade 80%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucrose 6'-Acetate |
| CAS | 936001-72-8 |
| Molekylær formel | C14H24O12 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Sucrose 6'-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24O12/c1-5(17)23-3-7-8(18)10(20)11(21)13(24-7)26-14(4-16)12(22)9(19)6(2-15)25-14/h6-13,15-16,18-22H,2-4H2,1H3/t6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+,13-,14+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.33 |
| Formel vægt | 384.1268 |