Få mere at vide
Sucrose 6,1’,6’-Tricarboxylic Acid Trisodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucrose 6,1',6'-Tricarboxylic Acid Trisodium Salt |
| CAS | 226932-61-2 |
| Molekylær formel | C12 H13 Na3 O14 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | β-D-Arabino-2-Hexulofuranosidaric acid','α-D-Glucopyranuronosyl Trisodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O14.3Na/c13-1-2(14)5(8(18)19)24-10(3(1)15)26-12(11(22)23)7(17)4(16)6(25-12)9(20)21;;;/h1-7,10,13-17H,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);;;/q;3*+1/p-3/t1-,2-,3+,4+,5-,6-,7-,10+,12+;;;/m0.../s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@]2(O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)C(=O)O[Na])C(=O)O[Na])O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O[Na] |
| IUPAC navn | [(2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2R,3S,4S,5S)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(sodiooxycarbonyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carbonyl]oxysodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.192 |
| Formel vægt | 450 |