Få mere at vide
Sucralose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucralose |
| CAS | 56038-13-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H19 Cl3 O8 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Sucralose, 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-α-d-galactopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-5-chloro-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.63 |
| Vis mere |