missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sucralose, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 17730689 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 kg
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17730689

Brand: Thermo Scientific Acros 470090010

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Alpha vektor SUCRALOSE
Kemisk navn eller materiale Sucralose
CAS 56038-13-2
Smeltepunkt 130°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C12 H19 Cl3 O8
MDL nummer 03648615
Mængde 1 kg
Merck Index XIII 8965
Specifik rotationstilstand (20°C, 589 nm) (c=1% aq. soln.)
Specifik rotation 84° to 88°
Synonym Trichlorosucrose
Molekylvægt (g/mol) 397.63
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Sucralose, Thermo Scientific™ >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.