Få mere at vide
Sucralose, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17740689 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17740689 100 g
17750689 250 g
17730689 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17740689 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 470091000
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Alpha vektor SUCRALOSE
Kemisk navn eller materiale Sucralose
CAS 56038-13-2
Smeltepunkt 130°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C12 H19 Cl3 O8
MDL nummer 03648615
Mængde 100 g
Merck Index XIII 8965
Specifik rotationstilstand (20°C, 589 nm) (c=1% aq. soln.)
Specifik rotation 84° to 88°
Synonym Trichlorosucrose
Molekylvægt (g/mol) 397.63
Fysisk form Krystallinsk pulver