Få mere at vide
Sucralose, Mikromol™
Artikelnummer. 17918764
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17918764 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17918764 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1490.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Sucralose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucralose
CAS 56038-13-2
Analyt- eller komponentnavne Sucralose
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H19 Cl3 O8
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sucralose, 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside
InChI formel InChI=1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-5-chloro-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 397.63
Mængde 250 mg
Formel vægt 396.0146 g/mol