Få mere at vide
Sucralose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442386
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16442386 500 mg
16439116 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16442386 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0614
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Sucralose (E955; Trichlorosucrose) is a non-nutritive artificial sweetener and sugar substitute. Sucralose can activate a conserved neural fasting response and thereby exerts an appetite-stimulating effect in rodents.
Sucralose (E955
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucralose
CAS 56038-13-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H19Cl3O8
Mængde 500 mg
Synonym E955 Trichlorosucrose
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (251.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (251.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC[C@]1(O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]2Cl)O)O[C@@H]2CO
Molekylvægt (g/mol) 397.63
Formel vægt 397.63
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death