Få mere at vide
Sucralose, LoGiCal
Artikelnummer. 30464254
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464254 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464254 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1490.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Sucralose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucralose
CAS 56038-13-2
Analyt- eller komponentnavne Sucralose
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H19 Cl3 O8
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sucralose, 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside
InChI formel InChI=1 S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20 H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SMIL OC[C@H]1 O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2 O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1 Cl
IUPAC navn (2 R,3 R,4 R,5 R,6 R)-2-[(2 R,3 S,4 S,5 S)-2,5-bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-5-chloro-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4-diol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 397.63
Mængde 10 mg
Formel vægt 396.0146 g/mol